Få mere at vide
Corning™ Easy Grip sterile engangsflasker i polystyren
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-106240 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 10488371
Brand: Corning™ 431175
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruges som erstatningsmodtagere til Corning Sterile engangsfiltersystemer eller som opbevaringsflasker. Corning™ Sterile engangsflasker er nemme at gribe og ideelle til opbevaring af medier, buffere og andre vandige opløsninger.
  • Engangs polystyrenflasker til opbevaring af medier, buffere og andre vandige opløsninger
  • Corning lav profil stil har nemme greb sider, der letter håndtering
  • Stiktætningshætter (45 mm) giver en lufttæt forsegling og hjælper med at minimere risikoen for kontaminering.
  • Flasker kan bruges med Corning vakuumfiltreringssystemer med 45 mm halsstørrelser (Kat. nr. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 og 431174).
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Til brug med (applikation) Anvendelser: Opbevaring af medier, buffere og andre vandige opløsninger
Inkluderer Orange HDPE-stikforsegling
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 2/Pk.
Mængde 24 Sag
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Mund 4.5 cm
Produkttype Gradueret Easy Grip opbevaringsflaske