Få mere at vide
Corning™ Easy Grip sterile engangsflasker i polystyren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10278951 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10278951 500 mL Pakke med 24
10488371 150 mL Pakke med 24
10738212 250 mL Pakke med 24
10124291 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10278951 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    1161.88 DKK / Pakke med 24
    Spare 83.12 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Bruges som erstatningsmodtagere til Corning Sterile engangsfiltersystemer eller som opbevaringsflasker. Corning™ Sterile engangsflasker er nemme at gribe og ideelle til opbevaring af medier, buffere og andre vandige opløsninger.
  • Engangs polystyrenflasker til opbevaring af medier, buffere og andre vandige opløsninger
  • Corning lav profil stil har nemme greb sider, der letter håndtering
  • Stiktætningshætter (45 mm) giver en lufttæt forsegling og hjælper med at minimere risikoen for kontaminering.
  • Flasker kan bruges med Corning vakuumfiltreringssystemer med 45 mm halsstørrelser (Kat. nr. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 og 431174).
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Anvendelser: Lagring af medier, buffere og andre vandige løsninger
Inkluderer Orange HDPE-stikforsegling
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 2/Pk.
Mængde 24-sagen
Sterilitet Steril
Mund 4.5 cm
Engangs Engangsbrug
Produkttype Graderet Easy Grip opbevaringsflaske