Få mere at vide
Corning™ Sterile engangsfiltre med flasketop, 0,45 m μmembran
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-106255 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
150 ml
500 ml
Passer til flaskehalsstørrelse (metrisk):
33 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Passer til flaskehalsstørrelse (metrisk) unitSize
10544211 500 ml 33 mm Pakke med 12
10544401 150 ml 33 mm Pakke med 48
10358421 500 ml 45 mm Pakke med 12
10092461 150 ml 45 mm Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10544211 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430512
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Square membrane filter, graduated funnel of clear polystyrene with polyethylene neck adapter, and tubing adapter that fits most vacuum hoses.
Designet til brug på glas- eller polystyrenmedieflasker med 33 og 45 mm halsstørrelser. Corning™ Sterile engangsfiltre med flasketop er ideelle til filtrering af vævskulturmedier og komponenter, biologiske væsker og andre opløsninger.
  • Tre størrelser: 150 ml, 500 ml og 1.000 ml.
  • Lav væsketilbageholdelsestragtdesign.
  • Fås i 33 mm og 45 mm halsstørrelser, der passer til de fleste glas- og plastmedieopbevaringsflasker.
  • 45 mm halsstørrelser passer på Corning™ glas 1395 flasker, kun til brug på 2L og mindre størrelser.
  • Forfiltre skal bestilles separat.
  • Individuelt pakket.
  • Steril.
  • Ikke-pyrogen.
Ordreinfo
Enheder med 150 ml tragte indeholder 42 x 42 mm firkantede membranfiltre; 500 ml tragte indeholder 63 x 63 mm firkantede membranfiltre, 250 ml tragte indeholder 49,5 x 49,5 mm firkantede membranfiltre, og 1 L tragte indeholder 79 x 79 mm firkantede membranfiltre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stik Slange
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) 3,3 cm flaskehals
Materiale Polystyren
Materiale (membran) Celluloseacetat
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 33,2 cm 2
Passer til flaskehalsstørrelse (metrisk) 33 mm
Til brug med (applikation) Ideel til filtrering af vævskulturmedier og komponenter, biologiske væsker, andre opløsninger
Uddannet Nej
Inkluderer Firkantet membranfilter, gradueret tragt af klar polystyren med polyethylen hals orange adapter og slange adapter
nr. pr. sag 12/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Type Flaske Top Vakuum Filter
Volumen (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) 7 cm