Få mere at vide
Corning™ Sterile engangsfiltre med 0,22 m μmembran
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10005490 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
150 mL
500 mL
1000 mL
Filtreringsområde:
13,6 cm 2
33,2 cm 2
54,5 cm 2
Til brug med (udstyr):
3,3 cm flaskehals
4,5 cm flaskehals
Materiale (membran):
Celluloseacetat
PES
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 48
Artikelnummer. 10005490
Brand: Corning™ 430513
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Square membrane filter, graduated funnel of clear polystyrene with polyethylene neck adapter, and tubing adapter that fits most vacuum hoses.
Designet til brug på glas- eller polystyrenmedieflasker med 33 og 45 mm halsstørrelser. Corning™ Sterile engangsfiltre med flasketop er ideelle til filtrering af vævskulturmedier og komponenter, biologiske væsker og andre opløsninger.
  • Tre størrelser: 150 ml, 500 ml og 1.000 ml.
  • Lav væsketilbageholdelsestragtdesign.
  • Fås i 33 mm og 45 mm halsstørrelser, der passer til de fleste glas- og plastmedieopbevaringsflasker.
  • 45 mm halsstørrelser passer på Corning™ glas 1395 flasker, kun til brug på 2L og mindre størrelser.
  • Forfiltre skal bestilles separat.
  • Individuelt pakket.
  • Steril.
  • Ikke-pyrogen.
Ordreinfo
Enheder med 150 ml tragte indeholder 42 x 42 mm firkantede membranfiltre; 500 ml tragte indeholder 63 x 63 mm firkantede membranfiltre, 250 ml tragte indeholder 49,5 x 49,5 mm firkantede membranfiltre, og 1 L tragte indeholder 79 x 79 mm firkantede membranfiltre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stik Slange
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) 4,5 cm flaskehals
Materiale Polystyren
Materiale (membran) Celluloseacetat
Porestørrelse 0,22μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 33,2 cm 2
Til brug med (applikation) Ideel til filtrering af vævskulturmedier og komponenter, biologiske væsker, andre opløsninger
Uddannet Nej
Inkluderer Firkantet membranfilter, gradueret tragt af klar polystyren med polyethylen hals orange adapter og slange adapter
nr. pr. sag 12/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Type Flaske Top Vakuum Filter
Volumen (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) 7 cm