Få mere at vide
Corning™ Engangsspindelflaske med tophætte og vinklede sidearme
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10067312 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10067312 125 mL Pakke med 12
10586053 500 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10067312 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3152
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar-til-brug-systemet leveres med padle og integreret magnet, hvilket eliminerer behovet for tidskrævende montering eller rengøring og genmontering
  • De Corning engangs-spinderkolbesystem leveres klar til brug med en pagaj og integreret magnet, hvilket reducerer behovet for tidskrævende montering, rengøring eller genmontering.
  • Støbt af virgin polystyren og steril, sikrer hvert spinner-kolbesystem en ren steril enhed. Ikke flere bekymringer med rester af rengøringsmidler eller forurening.
  • Pagajens størrelse og højde er optimeret til hver fartøjsstørrelse. En unik integreret magnet giver jævn, jævn rotation ved nødvendige hastigheder på langsomme omrørere. Varmeopbygningen i beholderen reduceres ved hjælp af en specialdesignet flange, der hæver beholderen fra rørepladens overflade (kun 125 ml og 500 ml kolber).
Eftermonteringssæt er tilgængelige til at konvertere ældre genanvendelige spinnerkolber til at passe til nyere dobbeltlejede pumpehjul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,033 gal.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Ydre 0,74 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 1.88 cm
Diameter (metrisk) Sidearmshætte 3.2 cm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Polystyren
Højde (engelsk) 5,7 tommer.
Højde (metrisk) 14.5 cm
Inkluderer 70 mm Topkappe og 2 vinklede sidearme
nr. pr. sag 12/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sidearmsvinkel 45°
Sidearmsåbninger 2
Trådstørrelse GL 25
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 6.35 cm