Få mere at vide
Corning™ Engangs rulleflasker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10194381 Shop alle Corning produkter
Cellevækstområde:
1750 cm 2
490 cm 2
850 cm 2
Lukketype:
Nemt greb
Standard Cap
Udluftet
Emballage:
20/sag
22/pk.
36/sag
40/pk.
40/sag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 40
Pakke med 44
Artikelnummer. 10194381
Brand: Corning™ 430699
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren for fremragende synlighed og vævskulturbehandlet for optimal cellevedhæftning. Corning™ Engangsrulleflasker tillader indledende opskalering af klæbende celler med intermitterende eksponering af celler for luften og medierne.
  • Flasker er fremstillet af ny polystyren, låg af polyethylen med høj densitet
  • Begge harpikser opfylder USP Klasse VI krav til plastbeholdere og lukninger
  • Behandlet for optimal cellevedhæftning
  • Sømløs konstruktion i ét stykke med trykte gradueringer
  • Trykte partinumre for at hjælpe med produktsporbarhed
  • Steriliseret af gammastråling og ikke-pyrogen
Ordreinfo
Størrelsen 490 cm 2 er ugraderet og leveres med en propforseglingshætte; større flaske har sorte trykte gradueringer og hætter, der er nemme at gribe.
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen for ensartet ydeevne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 165 oz., 4900 ml
Kapacitet (metrisk) 4900 mL
Kapacitet (engelsk) 165 oz.
Diameter (engelsk) 4,6 tommer.
Diameter (engelsk) Yderhals 1,77 tommer.
Diameter (metrisk) ydre hals 45 mm
Materiale Polystyren
Emballage 20/sag
Sterilitet Steril
Cellevækstområde 1750 cm 2
Overfladebehandling Vævskultur behandlet
Uddannet Ja
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 117 mm
Lukketype Standard Cap
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado