Få mere at vide
Corning™ Engangs rulleflasker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10147481 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Cellevækstområde:
1750 cm 2
490 cm 2
850 cm 2
Lukketype:
Nemt greb
Standard Cap
Udluftet
Emballage:
20/sag
22/pk.
36/sag
40/pk.
40/sag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 40
Pakke med 44
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cellevækstområde Lukketype Emballage unitSize
10147481 490 cm 2 Standard Cap 40/pk. Pakke med 40
10601414 850 cm 2 Nemt greb 22/pk. Pakke med 44
11333765 850 cm 2 Standard Cap 36/sag Pakke med 40
10144051 850 cm 2 Standard Cap 20/sag Pakke med 20
10507142 850 cm 2 Nemt greb 40/pk. Pakke med 40
10042621 850 cm 2 Udluftet 40/sag Pakke med 40
10194381 1750 cm 2 Standard Cap 20/sag Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10147481 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430195
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren for fremragende synlighed og vævskulturbehandlet for optimal cellevedhæftning. Corning™ Engangsrulleflasker tillader indledende opskalering af klæbende celler med intermitterende eksponering af celler for luften og medierne.
  • Flasker er fremstillet af ny polystyren, låg af polyethylen med høj densitet
  • Begge harpikser opfylder USP Klasse VI krav til plastbeholdere og lukninger
  • Behandlet for optimal cellevedhæftning
  • Sømløs konstruktion i ét stykke med trykte gradueringer
  • Trykte partinumre for at hjælpe med produktsporbarhed
  • Steriliseret af gammastråling og ikke-pyrogen
Ordreinfo
Størrelsen 490 cm 2 er ugraderet og leveres med en propforseglingshætte; større flaske har sorte trykte gradueringer og hætter, der er nemme at gribe.
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen for ensartet ydeevne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 43,9 oz., 1300 ml
Kapacitet (metrisk) 1300 mL
Kapacitet (engelsk) 43,9 oz.
Diameter (engelsk) Yderhals 1,89 tommer
Diameter (metrisk) ydre hals 48 mm
Materiale Polystyren
Emballage 40/pk.
Sterilitet Steril
Cellevækstområde 490 cm 2
Overfladebehandling Vævskultur behandlet
Uddannet Nej
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (metrisk) 117 mm
Lukketype Standard Cap
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.