Beskrivelse
- Flasker er fremstillet af ny polystyren, låg af polyethylen med høj densitet
- Begge harpikser opfylder USP Klasse VI krav til plastbeholdere og lukninger
- Behandlet for optimal cellevedhæftning
- Sømløs konstruktion i ét stykke med trykte gradueringer
- Trykte partinumre for at hjælpe med produktsporbarhed
- Steriliseret af gammastråling og ikke-pyrogen
Ordreinfo
Størrelsen 490 cm 2 er ugraderet og leveres med en propforseglingshætte; større flaske har sorte trykte gradueringer og hætter, der er nemme at gribe.
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen for ensartet ydeevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 74,3 oz., 2200 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 2200 mL |
| Diameter (engelsk) | 4,6 tommer. |
| Diameter (engelsk) Yderhals | 1,77 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 45 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Emballage | 40/sag |
| Sterilitet | Steril |
| Cellevækstområde | 850 cm 2 |
| Lukningsfarve | Rød |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.