Få mere at vide
Corning™ Erlenmeyer-kolber af polycarbonat
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Diameter (metrisk) ydre hals:
2.6 cm
3.1 cm
4.3 cm
Lukketype:
Flad, Flat
Skruelåg, ventileret, Screw Cap, Vented
Gradueringer:
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
- Fremstillet af optisk klar polycarbonat
- Ideel til shakerkulturapplikationer
- Flad hætte giver en lukket, væsketæt forsegling
- Steriliseret af gammastråling og certificeret ikke-pyrogen
- RNase- og DNase-fri
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz., 16.9 oz. |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen, Polypropylene |
| Oversigt | Topstil: Gevind, Top style: Threaded |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 4.3 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polycarbonat, Polycarbonate |
| Til brug med (applikation) | Til shakerkulturapplikationer, For shaker culture applications |
| Gradueringer | 50 mL |
| Hals stil | Bred Mund, Wide Mouth |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.