Få mere at vide
Corning™ Erlenmeyer-kolber af polycarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10352742 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Diameter (metrisk) ydre hals:
2.6 cm
3.1 cm
4.3 cm
Lukketype:
Flad, Flat
Skruelåg, ventileret, Screw Cap, Vented
Gradueringer:
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) ydre hals Lukketype Gradueringer unitSize
10352742 500 mL 4.3 cm Skruelåg, ventileret, Screw Cap, Vented 50 mL Pakke med 25
10022611 250 mL 3.1 cm Skruelåg, ventileret, Screw Cap, Vented 25 mL Pakke med 50
10537041 1 L 4.3 cm Flad, Flat 50 mL Pakke med 25
10114101 1 L 4.3 cm Skruelåg, ventileret, Screw Cap, Vented 50 mL Pakke med 25
10045411 125 mL 2.6 cm Skruelåg, ventileret, Screw Cap, Vented 25 mL Pakke med 50
10654541 125 mL 2.6 cm Flad, Flat 25 mL Pakke med 50
10716851 250 mL 3.1 cm Flad, Flat 25 mL Pakke med 50
10664541 500 mL 4.3 cm Flad, Flat 50 mL Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10352742 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431145
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af optisk klar polycarbonat for optimal synlighed og holdbarhed. Corning™ Engangs polycarbonat Erlenmeyer kolber er ideelle til shakerkulturer.
  • Fremstillet af optisk klar polycarbonat
  • Ideel til shakerkulturapplikationer
  • Ventilationshætter fås til applikationer, der kræver steril gasudveksling
  • Steriliseret af gammastråling og certificeret ikke-pyrogen
  • RNase- og DNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz., 16.9 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen, Polypropylene
Oversigt Topstil: Gevind, Top style: Threaded
Diameter (metrisk) ydre hals 4.3 cm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Polycarbonat, Polycarbonate
Til brug med (applikation) Til shakerkulturapplikationer, For shaker culture applications
Gradueringer 50 mL
Hals stil Bred Mund, Wide Mouth
nr. pr. sag 25/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Engangs Engangsbrug, Single-use
Mundstil Brede, Wide
Sterilitet Steril, Sterile
Lukketype Skruelåg, ventileret, Screw Cap, Vented
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.