Få mere at vide
Corning™ Pasteur-engangspipetter af glas, ikke-sterile, frakoblet
Artikelnummer. p-3207917 Shop alle Corning produkter
Længde (metrisk):
14.6 cm
22.86 cm
33.02 cm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.55 cm
0.65 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10653004
Brand: Corning™ 7095BNMR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har en indsnævring en tomme under toppen for at lette tilslutningen. Corning™ Engangsglaspasteurpipetter er ideelle til ikke-volumetrisk overførselsarbejde i bakteriologi, immunologi, hæmatologi og serologistudier.
Corning Pasteur-pipetter af engangsglas fås i praktiske pakker. Engangsbrug eliminerer faren for krydskontaminering af værdifulde prøver eller laboratoriereagenser. Disse pipetter har en indsnævring en tomme under toppen for at lette tilstopningen. De er ideelle til hurtigt ikke-volumetrisk overførselsarbejde inden for bakteriologi, immunologi, hæmatologi og serologiske undersøgelser, såvel som blodbank og klinisk kemiske procedurer.
'B' serie pipetter er soda lime glas. 'D'-serien er borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Nej
Diameter (engelsk) Ydre 0,255 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 0.65 cm
Materiale Sodavand Lime glas
Inkluderer 1 tomme Forsnævring under toppen
Længde (engelsk) 13 tommer
Tip stil Rund
Længde (metrisk) 33.02 cm
Type Pasteurpipet frakoblet