Få mere at vide
Corning™ Pasteur-engangspipetter af glas, ikke-sterile, frakoblet
Artikelnummer. 10653004 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
14.6 cm
22.86 cm
33.02 cm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.55 cm
0.65 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10653004 33.02 cm 0.65 cm Pakke med 100
10343663 14.6 cm 0.65 cm Pakke med 1000
10528603 22.86 cm 0.55 cm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10653004 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 7095BNMR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 DKK
    890.54 DKK / Pakke med 100
    Spare 64.46 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Har en indsnævring en tomme under toppen for at lette tilslutningen. Corning™ Engangsglaspasteurpipetter er ideelle til ikke-volumetrisk overførselsarbejde i bakteriologi, immunologi, hæmatologi og serologistudier.
Corning Pasteur-pipetter af engangsglas fås i praktiske pakker. Engangsbrug eliminerer faren for krydskontaminering af værdifulde prøver eller laboratoriereagenser. Disse pipetter har en indsnævring en tomme under toppen for at lette tilstopningen. De er ideelle til hurtigt ikke-volumetrisk overførselsarbejde inden for bakteriologi, immunologi, hæmatologi og serologiske undersøgelser, såvel som blodbank og klinisk kemiske procedurer.
'B' serie pipetter er soda lime glas. 'D'-serien er borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Nej
Diameter (engelsk) Ydre 0,255 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 0.65 cm
Materiale Sodavand Lime glas
Inkluderer 1 tomme Forsnævring under toppen
Længde (engelsk) 13 tommer
Tip stil Rund
Længde (metrisk) 33.02 cm
Type Pasteurpipet frakoblet