Få mere at vide
Corning™ Pasteur-engangspipetter af glas, ikke-sterile, frakoblet
Artikelnummer. 10528603 Shop alle Corning produkter
Længde (metrisk):
14.6 cm
22.86 cm
33.02 cm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.55 cm
0.65 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10528603
Brand: Corning™ 7095B 9PK
Har en indsnævring en tomme under toppen for at lette tilslutningen. Corning™ Engangsglaspasteurpipetter er ideelle til ikke-volumetrisk overførselsarbejde i bakteriologi, immunologi, hæmatologi og serologistudier.
Corning disposable glass Pasteur pipets are available in convenient Packages. One-time use eliminates the danger of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents. These pipets feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging. They are ideal for rapid non­volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
'B' series pipets are soda lime glass. 'D' series are borosilicate glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik No
Diameter (engelsk) Ydre 0.216 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 0.55 cm
Materiale Soda Lime Glass
Sterilitet Non-sterile
Inkluderer 1 in. Constriction below the top
Længde (engelsk) 9 in.
Tip stil Round
Længde (metrisk) 22.86 cm
Type Unplugged Pasteur Pipet
Engangs Single-use