Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangsglascentrifugerør med konisk bund
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 72
Beskrivelse
Disse rør har mere ensartet ensartet vægtykkelse, en velformet konisk tilspidset spids og holdbar spidsradius. Rørene er designet til at modstå centrifugering op til 3000 RCF.
Skruelåg sælges separat. Produktet leveres usterilt. For skruelåg, se kat. nr. 9998-13, 99999-13 passer til kat. nr. 99502-5; se kat. nr. 9998-15, 99999-15 passer til kat. nr. 99502-10, 99502-15; se kat. nr. 9999-24 passer til kat. nr. 99502-50.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. sag | 125 |
| nr. pr. pakke | 125 |
| Trådstørrelse | 15-415 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Form | Cylindrisk |
| Længde (metrisk) | 126 mm |
| Bund form | Konisk |
| Vis mere |