Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangsglascentrifugerør med konisk bund
Artikelnummer. 10130213 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
15 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10130213 15 ml Pakke med 125
10536493 5 ml Pakke med 125
10643004 10 ml Pakke med 125
11323865 50 ml Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10130213 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9950215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 DKK
    931.66 DKK / Pakke med 125
    Spare 68.34 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Usterile rør, konstrueret af Pyrex™ borosilikatglas.
Disse rør har mere ensartet ensartet vægtykkelse, en velformet konisk tilspidset spids og holdbar spidsradius. Rørene er designet til at modstå centrifugering op til 3000 RCF.
Skruelåg sælges separat. Produktet leveres usterilt.
For skruelåg, se kat. nr. 9998-13, 99999-13 passer til kat. nr. 99502-5; se kat. nr. 9998-15, 99999-15 passer til kat. nr. 99502-10, 99502-15; se kat. nr. 9999-24 passer til kat. nr. 99502-50.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. sag 125
nr. pr. pakke 125
Trådstørrelse 15-415
Sterilitet Ikke steril
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 126 mm
Bund form Konisk
Lukketype Ikke inkluderet
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 3000 x g