Få mere at vide
Corning™ Erlenmeyer-kolbe af plast til aseptiske engangsoverførselshætter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15493100 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Til 5L plast Erlenmeyer kolbe
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15493100 Til 5L plast Erlenmeyer kolbe Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15493100 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 11500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5625.00 DKK
    5252.76 DKK / Pakke med 4
    Spare 372.24 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Giver dig mulighed for at fylde eller tømme Corning 5L Erlenmeyer-kolbe i et lukket miljø. Væske flyttes med positivt eller negativt tryk via en vakuumpumpe for at fylde (påføre et vakuum) eller tømme (sætte tryk) cellekulturbeholderen.
Aseptiske overføringshætter passer til både polycarbonat (PC) og polyethylenterephthalatglycol-modificeret (PETG) Erlenmeyer-kolber. Hættene er gevind og lavet af high-density polyethylen (HDPE).
Overførselshætterne har to porte: En port ender i en 0,2μ m filter, og den anden port er kemisk resistent, varmeforseglelig fleksibel slange, der ender i enten en han-luer-lås eller en han-polycarbonat-hurtigforbindelse. Dyprøret når hele vejen til bunden af kolben for nem aseptisk overførsel af dine væskehåndteringsprocesser.
  • Størrelser spænder fra 1 L til 5 L
  • MLL eller MPC typer af rørforbindelser
  • Individuelt pakket
  • Dobbeltpose
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Orange
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Til 5L plast Erlenmeyer kolbe
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Skrue
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Lukkestørrelse 100 mm