Få mere at vide
Corning™ Direkte overliggende drev 120 mm centerhættesamling
Artikelnummer. 11383835 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
8L og 15L Corning Genanvendelige spinnerkolber med 2,5 tommer slange
8L og 15L Corning Genanvendelige spinnerkolber med 2.125 tommer slange
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11383835 8L og 15L Corning Genanvendelige spinnerkolber med 2,5 tommer slange Hver
11373835 8L og 15L Corning Genanvendelige spinnerkolber med 2.125 tommer slange Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383835 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4519134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5710.00 DKK
    5332.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 377.98 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Corning Genanvendelige spinnerkolber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 8L og 15L Corning Genanvendelige spinnerkolber med 2,5 tommer slange
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Centerhættesamling
Engangs Genanvendelig