Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 8L og 15L Corning Genanvendelige spinnerkolber med 2.125 tommer slange |
| nr. pr. sag | 1/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Produkttype | Centerhættesamling |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |