Få mere at vide
Corning™ DiIC12(3) Fluorescerende farvestof
Shop alle Corning produkter
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Beskrivelse
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Til brug med (applikation) | Detektion af levende celler, Cellemærkning |
| Til brug med (udstyr) | Falk FluoroBlok™ Cellekultur indsætter og indsætter systemer for at mærke celler |
| Mængde | 100 mg |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.