Få mere at vide
Corning™ DeckWorks™ Tipstationer, usterile
Artikelnummer. 11901861 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
1 til 200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11901861 1 til 200μ L Pakke med 960
11991851 0,1 til 10μ L Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11901861 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4142
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til enkelt- og flerkanals pipetteringsstationer
Corning DeckWorks tipstation maksimerer bænkpladsen og minimerer plastikspild. Tipstationer indeholder 960 tip, fås i forlænget længde 10μ L og traditionel 200μ L-størrelser og er de ideelle enkelt- og flerkanalspipetteringsstationer. 5-lags dækdesignet (2 x 96) matcher mikrotiterpladeformatet. Denne stabile pipeteringsplatform passer nemt ind i sterile emhættemiljøer. Låg kan snap-positioneres for at blotlægge en enkelt side (96 spidser). Anvendelser omfatter præ- og post-PCR-procedurer, cellekultur og assays, der kræver store spidsmængder. Corning DeckWorks tipstationer tilbydes både sterile og usterile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Tip stil Rund
Emballage Multipakke
Til brug med (udstyr) Universal Fit, Multichannel Pipetting Stations
Uddannet Ja
Produktlinje DeckWorks