Få mere at vide
Corning™ DeckWorks™ Genindlæs systemer med standardtips
Artikelnummer. 11991841 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
1 til 200μ L
1 til 300μ L
100 til 1.000μ l
Farve:
Gul
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3072
Pakke med 3840
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 11991841
Brand: Corning™ 4125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pakket i gennemsigtige bakker for nem identifikation af spidsen. Corning™ Deckworks™ Genindlæsningssystemer med standardspidser giver bekvem og økonomisk genindlæsning af holdbare hængslede stativer
Corning DeckWorks reload-systemer er tilgængelige i 10μ L, 200μ L, 300μ L og 1.000μ L størrelser og giver mulighed for bekvem og økonomisk genopladning af holdbare Corning DeckWorks hængslede stativer. DeckWorks reload-dæk er pakket i gennemsigtige bakker for nem identifikation af spidsen, kræver ingen overførselsenheder, sparer plads og minimerer emballagespild. Selvom pipettespidserne er fremstillet af jomfruelige harpikser af medicinsk kvalitet, er reload-dækkene og rackbaserne fremstillet af 100 % genanvendt polypropylen. Ikke-sterile dæk og stativer kan autoklaveres med damp.
Corning DeckWorks lavbindingsspidser fås i 10μ L, 200μ L og 300μ L størrelser. Proprietær lavbindingsteknologi reducerer overfladespændingen på spidsens indvendige væg. Udvaskning og/eller efterfølgende prøvenedbrydning forbundet med silikonebaserede spidser er elimineret. DeckWorks spidser med lav binding er ideelle til kvantitative analyser, hvor prøvebinding kan ændre resultaterne væsentligt. Specifikke anvendelser omfatter nøjagtig og præcis pipettering af dyre reagenser, DNA, proteiner og/eller peptider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Format Stativ
Tip stil Rund
Emballage Genindlæs systemet
Uddannet Ja
Produktlinje DeckWorks