Få mere at vide
Corning™ DeckWorks™ Genindlæs systemer med standardtips
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Corning DeckWorks reload-systemer er tilgængelige i 10μ L, 200μ L, 300μ L og 1.000μ L størrelser og giver mulighed for bekvem og økonomisk genopladning af holdbare Corning DeckWorks hængslede stativer. DeckWorks reload-dæk er pakket i gennemsigtige bakker for nem identifikation af spidsen, kræver ingen overførselsenheder, sparer plads og minimerer emballagespild. Selvom pipettespidserne er fremstillet af jomfruelige harpikser af medicinsk kvalitet, er reload-dækkene og rackbaserne fremstillet af 100 % genanvendt polypropylen. Ikke-sterile dæk og stativer kan autoklaveres med damp.
Corning DeckWorks lavbindingsspidser fås i 10μ L, 200μ L og 300μ L størrelser. Proprietær lavbindingsteknologi reducerer overfladespændingen på spidsens indvendige væg. Udvaskning og/eller efterfølgende prøvenedbrydning forbundet med silikonebaserede spidser er elimineret. DeckWorks spidser med lav binding er ideelle til kvantitative analyser, hvor prøvebinding kan ændre resultaterne væsentligt. Specifikke anvendelser omfatter nøjagtig og præcis pipettering af dyre reagenser, DNA, proteiner og/eller peptider.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Gul |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Tip stil | Rund |
| Emballage | Genindlæs systemet |
| Uddannet | Ja |
| Produktlinje | DeckWorks |
| Materiale | Polypropylen |