Beskrivelse
Corning universal fit tip i hængslede DeckWorks stativer fås i 10μ L, 200μ L, 300μ L og 1.000μ L størrelser. Den 10μ L, 300μ L og 1.000μ L-spidserne er forlænget og giver mulighed for forbedret adgang til mikrocentrifuge (1,5 ml) og standard konisk bund (15/50 ml) centrifugerør. Robuste stativer med 96 spidser er designet til gentagne dampautoklavecyklusser og kan genbruges ved at fjerne det tomme grå spidsdæk og erstatte det med et nyt genindlæsningsdæk med 96 spidser fra DeckWorks reload-systemet. Corning samlet 300μ L DeckWorks pipettespidser er designet til alle populære 300μ L multi-kanal instrumenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 300μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (applikation) | Universal spids passer i hængslede DeckWorks stativer, der giver mulighed for nem stativstabling |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Rund |
| Emballage | Hængslet stativ |
| Produktlinje | DeckWorks |