Få mere at vide
Corning™ DeckWorks™ Lavtbindende hængslede stativpipetspidser, usterile
Artikelnummer. 11971861 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
1 til 200μ L
1 til 300μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11971861 1 til 300μ L Pakke med 960
11951861 0,1 til 10μ L Pakke med 960
11961861 1 til 200μ L Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11971861 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4149
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til kvantitative assays, hvor prøvebinding kan ændre resultaterne væsentligt.
Corning DeckWorks lavbindingsspidser fås i 10μ L, 200μ L og 300μ L størrelser. Proprietær lavbindingsteknologi reducerer overfladespændingen på spidsens indvendige væg. Udvaskning og/eller efterfølgende prøvenedbrydning forbundet med silikonebaserede spidser er elimineret. DeckWorks spidser med lav binding er ideelle til kvantitative analyser, hvor prøvebinding kan ændre resultaterne væsentligt. Specifikke anvendelser omfatter nøjagtig og præcis pipettering af dyre reagenser, DNA, proteiner og/eller peptider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 300μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Designet til kvantitative assays, hvor prøvebinding kan ændre resultaterne væsentligt
Format Hængslet stativ
Tip stil Lav retention, Rund
Emballage Hængslet stativ
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje DeckWorks