Få mere at vide
Corning™ DeckWorks™ Lavtbindende hængslede stativpipetspidser, usterile
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Corning DeckWorks lavbindingsspidser fås i 10μ L, 200μ L og 300μ L størrelser. Proprietær lavbindingsteknologi reducerer overfladespændingen på spidsens indvendige væg. Udvaskning og/eller efterfølgende prøvenedbrydning forbundet med silikonebaserede spidser er elimineret. DeckWorks spidser med lav binding er ideelle til kvantitative analyser, hvor prøvebinding kan ændre resultaterne væsentligt. Specifikke anvendelser omfatter nøjagtig og præcis pipettering af dyre reagenser, DNA, proteiner og/eller peptider.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (applikation) | Designet til kvantitative assays, hvor prøvebinding kan ændre resultaterne væsentligt |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Lav retention, Rund |
| Emballage | Hængslet stativ |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Uddannet | Ja |
| Produktlinje | DeckWorks |
| Vis mere |