Få mere at vide
Corning™ DeckWorks™ Lavtbindende hængslede stativpipetspidser, usterile
Artikelnummer. 11951861 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
1 til 200μ L
1 til 300μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 11951861
Brand: Corning™ 4147
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til kvantitative assays, hvor prøvebinding kan ændre resultaterne væsentligt.
Corning DeckWorks lavbindingsspidser fås i 10μ L, 200μ L og 300μ L størrelser. Proprietær lavbindingsteknologi reducerer overfladespændingen på spidsens indvendige væg. Udvaskning og/eller efterfølgende prøvenedbrydning forbundet med silikonebaserede spidser er elimineret. DeckWorks spidser med lav binding er ideelle til kvantitative analyser, hvor prøvebinding kan ændre resultaterne væsentligt. Specifikke anvendelser omfatter nøjagtig og præcis pipettering af dyre reagenser, DNA, proteiner og/eller peptider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Designet til kvantitative assays, hvor prøvebinding kan ændre resultaterne væsentligt
Format Hængslet stativ
Tip stil Lav retention, Rund
Emballage Hængslet stativ
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje DeckWorks