Få mere at vide
Corning™ DeckWorks™ Lavt bindende hængslede stativbarrierespidser
Artikelnummer. 11789325 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
1 til 100μ L
1 til 20 μL
1 til 200μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3840
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11789325 1 til 200μ L Pakke med 960
11759325 0,1 til 10μ L Pakke med 960
11769325 1 til 20 μL Pakke med 960
11313665 1 til 20 μL Pakke med 3840
11779325 1 til 100μ L Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11789325 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4138
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har en inert polyethylenbarriere med høj densitet for at eliminere kontaminering af aerosoloverførsel under kritiske pipetteringsmetoder
Corning DeckWorks lavbindingsbarrierespidser har en inert polyethylenbarriere med høj densitet for at eliminere kontaminering af aerosoloverførsel under kritiske pipetteringsmetoder. DeckWorks lavbindingsbarrierespidser vil ikke fange væsker eller hæmme PCR i tilfælde af overpipettering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Anvendes til kvantitative assays, hvor prøvebinding kan ændre resultater væsentligt
Format Hængslet stativ
Tip stil Lav retention, Rund
Emballage Stativ
Uddannet Ja
Produktlinje DeckWorks
Materiale HDPE