Få mere at vide
Corning™ DeckWorks™ Bulk pipettespidser
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
1 til 200μ L
100 til 2000μ L
Farve:
Gul
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 768
Beskrivelse
Corning DeckWorks bulkpipettespidser er kompatible med DeckWorks stativer og pakket i gensalgbare polyethylenposer. Spidsstørrelser inkluderer 10μ L, 200μ L og 1000μ L og tilbyde maksimale besparelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | Hjælp med at reducere produktion og spild af plastmaterialer |
| Tip stil | Rund |
| Emballage | Bulk |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | DeckWorks Racks |
| Uddannet | Ja |
| Produktlinje | DeckWorks |
| Vis mere |