Få mere at vide
Corning™ Ubehandlede kulturretter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10609321 Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Kulturområde:
148 cm 2
21 cm 2
55 cm 2
8 cm 2
Højde (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 60
Artikelnummer. 10609321
Brand: Corning™ 430588
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Binder bio-molekyler gennem passive interaktioner og hydrofob i naturen. Corning™ Ubehandlede kulturretter giver et ideelt miljø til immobilisering af store molekyler, såsom antistoffer, der har store hydrofobe områder, der kan interagere med overfladen.
  • Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren
  • Ikke behandlet til applikationer, hvor cellevedhæftning ikke ønskes
  • Ikke behandlet til applikationer, hvor cellevedhæftning ikke ønskes
  • Stabling af perler hjælper med håndteringen
  • Ventilationsåbninger giver ensartet gasudveksling
  • Steril
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
Fadstil (mm) = faktiske vækstfladediametre: 35 mm fad = 34,4 mm; 60 mm skål = 52,1 mm; 100 mm fad = 83,8 mm; 150 mm fad = 139,1 mm.
Kat. ingen. 431111, Firkantede fade med indvendige bundmål på 224 x 224 mm.
Ordreinfo
Til cellekulturbehandlede polystyren-skåle: Hyldepakke 430293 består af seks-paks bærere, der rummer seks hylstre med 10 fade hver, hvilket –minimerer kontaminering af ubrugte tallerkener, efter hylsteret er åbnet. Leveres i ærmer af 20 fade (undtagen 150 x 25 mm fad, som er pakket fem pr. ærme og 245 x 245 mm fad, som leveres med fire pr. ærme).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 2,4 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 8 cm 2
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Cellekultur petriskål
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Højde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) 35 mm