Få mere at vide
Corning™ Kryogene Vial Opbevaringsbokse
Artikelnummer. p-52606 Shop alle Corning produkter
Holder:
100 (2 mL hætteglas med indvendigt gevind)
81 (4 til 5 ml hætteglas med indvendigt eller udvendigt gevind)
Rør Array:
10 x 10
9 x 9
Højde (engelsk):
2 tommer
3,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10659351
Brand: Corning™ 431121
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring af hætteglas med indvendigt og udvendigt gevind i temperaturer til– 196 °C (– 320,8 °F)
  • Genanvendelige stativer er designet til brug med de fleste kryogene hætteglas
  • Kat. nr. 431131 har en låsefunktion til brug med alle Corning selvstående hætteglas
  • Kat. nr. 431121 accepterer kun kryogene hætteglas med indvendigt gevind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Materiale Polycarbonat
Form Firkant
Type Cryo opbevaringsboks
Til brug med (applikation) Opbevaring af hætteglas med indvendigt og udvendigt gevind
Holder 100 (2 mL hætteglas med indvendigt gevind)
Inkluderer Silkemalet låg
Maks. Temperatur (engelsk) 249,8 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (engelsk) -320,8 °F
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Rør Array 10 x 10
Dimensioner (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 2 tommer. (13,3 x 13,3 x 5,1 cm)
Længde (engelsk) 5,25 tommer.
Længde (metrisk) 13.3 cm
Bredde (engelsk) 5,25 tommer.
Bredde (metrisk) 13.3 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.1 cm
Vægt (metrisk) 1.95 kg