Beskrivelse
Til opbevaring af hætteglas med indvendigt og udvendigt gevind i temperaturer til– 196 °C (– 320,8 °F)
- Genanvendelige stativer er designet til brug med de fleste kryogene hætteglas
- Kat. nr. 431131 har en låsefunktion til brug med alle Corning selvstående hætteglas
- Kat. nr. 431121 accepterer kun kryogene hætteglas med indvendigt gevind.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Materiale | Polycarbonat |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo opbevaringsboks |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af hætteglas med indvendigt og udvendigt gevind |
| Holder | 81 (4 til 5 ml hætteglas med indvendigt eller udvendigt gevind) |
| Inkluderer | Silkemalet låg |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 249,8 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | -320,8 °F |
| Vis mere |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?