Beskrivelse
Til opbevaring af hætteglas med indvendigt og udvendigt gevind i temperaturer til– 196 °C (– 320,8 °F)
- Genanvendelige stativer er designet til brug med de fleste kryogene hætteglas
- Kat. nr. 431131 har en låsefunktion til brug med alle Corning selvstående hætteglas
- Kat. nr. 431121 accepterer kun kryogene hætteglas med indvendigt gevind.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Materiale | Polycarbonat |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo opbevaringsboks |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af hætteglas med indvendigt og udvendigt gevind |
| Holder | 100 (2 mL hætteglas med indvendigt gevind) |
| Inkluderer | Silkemalet låg |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 249,8 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | -320,8 °F |
| Vis mere |