Få mere at vide
Corning™ Kryogen hætteglasstativ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10787822 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Holder:
50 kryogene hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Holder unitSize
10787822 50 kryogene hætteglas Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10787822 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431131
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Passer til alle Corning hætteglas
  • Genanvendeligt orange stativ i polypropylen rummer 50 kryogene hætteglas
  • Har låsefunktion til brug med alle Corning™ selvstående hætteglas; tillader enhåndsåbning
Ordreinfo
7,63 L x 4W x 0,94 tommer. H (19,4 x 10,2 x 2,4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Højde (metrisk) 2.4 cm
Højde (engelsk) 0,94 tommer.
Længde (metrisk) 19.4 cm
Længde (engelsk) 7,63 tommer
Bredde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Dimensioner (L x B x H) 7,63 x 4 x 0,94 tommer. (19,4 x 10,2 x 2,4 cm)
Holder 50 kryogene hætteglas
Design Selvlåsende
Materiale Polypropylen
Type Kryogen hætteglasstativ