Få mere at vide
Corning™ Costar™ Transtar™ -96 96-Well Liquid Transfer System Tilbehør: Reservoir liners
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4918634 Shop alle Corning produkter
Type:
Åben Reservoir Liner
Reservoir
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10143811
Brand: Corning™ 4876
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 96-brønds plader
Disse er sterile udskiftningsbeholdere med åbne reservoirer til Transtar-96™ Well Liquid Transfer system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plast
Sterilitet Steril
Type Åben Reservoir Liner
Til brug med (applikation) Ideel til gentagne fyldninger af flerkanalspipetter
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Kanaler 96