Få mere at vide
Corning™ Costar™ Transtar™ -96 96-Well Liquid Transfer System Tilbehør: Reservoir liners
Shop alle Corning produkter
Type:
Åben Reservoir Liner
Reservoir
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Til brug med 96-brønds plader
Disse er sterile udskiftningsbeholdere med åbne reservoirer til Transtar-96™ Well Liquid Transfer system.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Reservoir |
| Til brug med (applikation) | Ideel til gentagne fyldninger af flerkanalspipetter |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Kanaler | 12 |