Få mere at vide
Corning™ Costar™ Transtar™ -96 96-Well Liquid Transfer System Tilbehør: Reservoir liners
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10143811 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Type:
Åben Reservoir Liner
Reservoir
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10143811 Åben Reservoir Liner Pakke med 100
10407611 Reservoir Pakke med 100
10311441 Reservoir Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10143811 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4876
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00 DKK
    1568.46 DKK / Pakke med 100
    Spare 111.54 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 96-brønds plader
Disse er sterile udskiftningsbeholdere med åbne reservoirer til Transtar-96™ Well Liquid Transfer system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plast
Sterilitet Steril
Type Åben Reservoir Liner
Til brug med (applikation) Ideel til gentagne fyldninger af flerkanalspipetter
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Kanaler 96