Få mere at vide
Corning™ Farvekodede hætteindsatser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10377572 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve unitSize
10377572 Rød Pakke med 500
10474912 Blå Pakke med 500
10317532 Hvid Pakke med 500
10664933 Gul Pakke med 500
10032202 Grøn Pakke med 500
10461822 Diverse Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10377572 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 2017
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Corning kryogene hætteglas undtagen 03-374-6
  • Hætteindsatser giver farvekodning for nem prøveidentifikation.
  • Indlæg er pakket i genlukkelige poser.
  • Ikke-steril
  • Hætteindsatser passer til alle Corning™ kryogene hætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Rød
Farve Rød
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Lukningsmateriale Polypropylen