Beskrivelse
- Hætteindsatser giver farvekodning for nem prøveidentifikation.
- Indlæg er pakket i genlukkelige poser.
- Ikke-steril
- Hætteindsatser passer til alle Corning™ kryogene hætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Grøn |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |