Få mere at vide
Corning™ Kollagenbelagte 10g mikrobærere i flaskerne
Artikelnummer. 15868257 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15868257 10 g
1 options
Artikelnummer. 15868257 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1472.01 DKK
    1292.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.05 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Designet til at forenkle dine skaleringsprocesser
Corning Mikrobærere er designet til at forenkle dine skaleringsprocesser. Mikrobærerne er sterile, klar til brug og tilgængelige i lukkede systempakninger til direkte brug med bioreaktorer. Derudover behandles mikrobærerne på overfladen for at forbedre cellebinding, hvilket maksimerer celludbytte og levedygtighed.
Funktioner
  • Konsistens – USP klasse VI polystyren giver en ensartet platform
  • Ydelsesmikrobærere – Corning tilbydes med fire overfladebehandlinger:
  • Corning Synthemax™ II-substratet skaber en syntetisk overflade på mikrobærerne til stamcelleudvidelse. Brug lav koncentration til MSC-applikationer og høj koncentration til iPS/ES-applikationer.
  • Corning CellBIND™ Overfladebehandling tilfører overfladen af mikrobærerne ilt for at forbedre celletilknytningen
  • Positiv ladningsoverfladebehandling
  • Kollagenbelægning
  • Sterilitetssikringsniveau (SAL) på 10−6
  • Ikke-pyrogen
  • Tilgængelig som lukkede systemløsninger
Produktspecifikationer
  • Perlestørrelse: 125 μm til 212 μm
  • Densitet: 1,026 ±0,004 g/cm³
  • cm²/gram: 360
Vialer og lukket systempakning
Corning Mikrobærere fås sterile og klar til brug i 10 g flasker. Dette format giver fleksibilitet til at vælge, hvor mange perler der skal bruges.
I den modne fase af procesudvikling og i produktion vil lukket systempakning være nødvendig for at opretholde sterilitet og lette belastningen af bioreaktorer. Corning Mikrobærere fås også i standard- og specialpakkede lukkede systemer. Rør, forbindelser og materialer kan tilpasses efter individuelle behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Designet til at forenkle skaleringsprocesser
Til brug med (udstyr) Bioreaktorer
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Kollagenbehandlet
Produkttype Corning™ Kollagenbelagte mikrobærere
Materiale Polystyren
Partikelstørrelse (metrisk) 125 til 212 μm
Mængde 10 g