Få mere at vide
Corning™ Coliform prøvebeholder
Artikelnummer. p-208460 Shop alle Corning produkter
Inkluderer:
Med natriumthiosulfat-tablet og ID-etiketter
Uden natriumthiosulfat tablet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10258673
Brand: Corning™ 1705100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Labels (09-730-91 only)
Deklorerer automatisk prøven
Disse Corning™ beholdere bruges til at teste ikke-kloreret drikkevand.
  • Indeholder ikke en natriumthiosulfattablet.
  • Fremstillet af ren, genanvendelig polypropylen.
  • Kapacitet: 120 ml samlet kapacitet.
  • Kapacitet ved linje: 100 ml± 2,5 ml (2,5%).
  • Beholderen i ét stykke har påsat låg for at reducere risikoen for kontaminering.
  • Låsepilen sikrer, at steriliteten ikke er blevet kompromitteret.
  • Lækker tæt, når den er forseglet korrekt. En ekstra fordel er fastspændingen, som beskytter mod utilsigtet åbning.
  • Steril efter proces
Ordreinfo
Fås også uden natriumthiosulfat-tabletten til prøver, der ikke kræver deklorering.
Overholdelse
Udfyld linje møder USA EPA-tolerancekrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EPA
Lukningsfarve Neutral
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Snap Cap
Volumen (metrisk) 120 mL
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Test for tilstedeværelsen af coliforme bakterier, mikrobiologiske forurenende stoffer i drikkevand
Uddannet Ja
Inkluderer Uden natriumthiosulfat tablet
Hals stil Bred Mund
Sterilitet Steril
Volumen (engelsk) 4 oz.
Højde (engelsk) 3,77 tommer.
Højde (metrisk) 9.6 cm
Diameter (engelsk) Ydre 1,82 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 4.64 cm