Få mere at vide
Corning™ Coliform prøvebeholder
Artikelnummer. 10258673 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Inkluderer:
Natriumthyosulfat-tablet
uden natriumthiosulfat-tablet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
10258673 uden natriumthiosulfat-tablet Pakke med 100
10126483 Natriumthyosulfat-tablet Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10258673 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 1705100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00 DKK
    579.86 DKK / Pakke med 100
    Spare 45.14 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-03-2027
Indeholder
Labels (09-730-91 only)
Deklorerer automatisk prøven
Disse Corning™ beholdere bruges til at teste ikke-kloreret drikkevand.
  • Indeholder ikke en natriumthiosulfattablet.
  • Fremstillet af ren, genanvendelig polypropylen.
  • Kapacitet: 120 ml samlet kapacitet.
  • Kapacitet ved linje: 100 ml± 2,5 ml (2,5%).
  • Beholderen i ét stykke har påsat låg for at reducere risikoen for kontaminering.
  • Låsepilen sikrer, at steriliteten ikke er blevet kompromitteret.
  • Lækker tæt, når den er forseglet korrekt. En ekstra fordel er fastspændingen, som beskytter mod utilsigtet åbning.
  • Steril efter proces
Ordreinfo
Fås også uden natriumthiosulfat-tabletten til prøver, der ikke kræver deklorering.
Overholdelse
Udfyld linje møder USA EPA-tolerancekrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EPA
Lukningsfarve Neutral
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Snap Cap
Volumen (metrisk) 120 mL
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Test for tilstedeværelsen af coliforme bakterier, mikrobiologiske forurenende stoffer i drikkevand
Uddannet Ja
Inkluderer uden natriumthiosulfat-tablet
Hals stil Bred Mund
Sterilitet Steril
Volumen (engelsk) 4 oz.
Højde (engelsk) 3,77 tommer.
Højde (metrisk) 9.6 cm
Diameter (engelsk) Ydre 1,82 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 4.64 cm