Få mere at vide
Corning™ Lukkede systemløsninger Formonterede engangsspindekolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15282229 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
Inkluderer:
Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,125 tommer. Indre dia. C-Flex han luer lock
Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,25 tommer. Indre dia. C-Flex medicinsk karakter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
15282229 3 L Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,25 tommer. Indre dia. C-Flex medicinsk karakter Pakke med 4
10628663 1 L Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,125 tommer. Indre dia. C-Flex han luer lock Pakke med 6
11343725 3 L Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,125 tommer. Indre dia. C-Flex han luer lock Pakke med 4
15232229 1 L Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,25 tommer. Indre dia. C-Flex medicinsk karakter Pakke med 6
11951931 3 L Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,25 tommer. Indre dia. C-Flex medicinsk karakter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15282229 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21595.00 DKK
    20181.94 DKK / Pakke med 4
    Spare 1413.06 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Klar til brug med pagaj og integreret magnet, hvilket eliminerer behovet for tidskrævende montering eller rengøring og genmontering
Corning™ udskiftningshætter til engangsspinnerkolbe fås separat. Hver leveres sterile og individuelt i dobbeltposer. Låg fås til 500 ml, 1 L og 3 L kolbestørrelser.
Overholdelse
Møder USP XXIV: 71 Bakteriostase, fungistase og sterilitetsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,79 gal.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale HDPE
Diameter (engelsk) Ydre 7,4''
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 3.9 cm
Diameter (metrisk) Sidearmshætte 5.4 cm
Kapacitet (metrisk) 3 L
Materiale Polystyren
Højde (engelsk) 10,1 tommer.
Højde (metrisk) 25.9 cm
Inkluderer Et aseptisk stik samlet til den ene sidearm, 0,25 tommer. Indre dia. C-Flex medicinsk karakter
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sidearmsvinkel 45°
Sidearmsåbninger 2
Trådstørrelse GL 45
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 188 mm
Lukkestørrelse 45 mm (ca.)
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.