Beskrivelse
Corning™ udskiftningshætter til engangsspinnerkolbe fås separat. Hver leveres sterile og individuelt i dobbeltposer. Låg fås til 500 ml, 1 L og 3 L kolbestørrelser.
Overholdelse
Møder USP XXIV: 71 Bakteriostase, fungistase og sterilitetsstandarder.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 0,26 gal. |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 5,3 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig sidearm | 3.9 cm |
| Diameter (metrisk) Sidearmshætte | 5.4 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Materiale | Polystyren |
| Højde (engelsk) | 9,6'' |
| Højde (metrisk) | 24.5 cm |
| Show More |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.