Få mere at vide
Corning™ Centrifugerør til lukkede systemløsninger
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15241229 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
500 mL
Farve:
Klar
Neutral
Inkluderer:
Dyprør mLL og 0,2 m μfilter
Stiktætningshætte-diprør mLL og 0,2 m μfilter
uden dykkerrør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Inkluderer unitSize
15241229 50 mL Klar Dyprør mLL og 0,2 m μfilter Pakke med 2
11941961 500 mL Neutral Stiktætningshætte-diprør mLL og 0,2 m μfilter Pakke med 2
11911971 50 mL Klar Dyprør mLL og 0,2 m μfilter Hver
11931971 50 mL Klar uden dykkerrør Hver
15251229 50 mL Klar uden dykkerrør Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15241229 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 11705
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Koniske centrifugerør af høj kvalitet fremstillet af højkvalitets, ultraklar harpiks
Corning™ polypropylen (PP) sterilt lukket system centrifugerør ankommer individuelt i dobbelt sække og formonteret. Hættene har to porte: en port ender i en 0,2μ m filter, og den anden port er kemisk resistent, varmeforseglelig fleksibel slange, der ender i en han Luer. Dyprør, hvor de er tilgængelige, når helt til bunden af kolben for let aseptisk overførsel under din væskehåndteringsproces.
Disse centrifugerør er ideelle til applikationer, der kræver centrifugering med store volumener. Se venligst vores tekniske informationsliste for oplysninger om de fysiske og kemiske egenskaber af Corning plast centrifugerør samt vigtige forslag til sikker brug.
  • Støttepuder (katalognr. 431124 til 500) skal bruges sammen med dette produkt, medmindre centrifugerotoren har passende V-bund-puder.
  • Højdensitets polyethylen-propforseglingshætter
  • Maksimal RCF på 6.000xg.
  • Rørene er sterile og certificeret ikke-pyrogene
  • Ekstra låg medfølger til centrifugering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kapacitet (engelsk) 0,013 gal.
    Lukningsfarve Orange
    Lukningsmateriale Polypropylen
    Farve Klar
    Oversigt Max RCF: 3000x G; Topstil: Gevind
    Diameter (engelsk) Ydre 1,14 tommer
    Diameter (metrisk) lukning 35 mm
    Diameter (metrisk) indvendig slange 0.3 cm
    Diameter (metrisk) ydre slange 0.63 cm
    Kapacitet (metrisk) 50 mL
    Materiale Polypropylen
    Graduation Range 5 til 50 ml
    Gradueringer 2.5 mL
    Inkluderer Dyprør mLL og 0,2 m μfilter
    Længde (engelsk) 4,5 tommer.
    Længde (metrisk) 11.4 cm
    Hals stil Brede
    nr. pr. sag 2/Cs.
    nr. pr. pakke 1/Pk.
    Engangs Engangsbrug
    Uddannet Ja
    Mundstil Brede
    Sterilitet Steril
    Bund form Konisk, selvstående
    Lukketype CentriStar
    Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm
    Lukkestørrelse 35.2 mm