Beskrivelse
Corning™ polypropylen (PP) sterilt lukket system centrifugerør ankommer individuelt i dobbelt sække og formonteret. Hættene har to porte: en port ender i en 0,2μ m filter, og den anden port er kemisk resistent, varmeforseglelig fleksibel slange, der ender i en han Luer. Dyprør, hvor de er tilgængelige, når helt til bunden af kolben for let aseptisk overførsel under din væskehåndteringsproces.
Disse centrifugerør er ideelle til applikationer, der kræver centrifugering med store volumener. Se venligst vores tekniske informationsliste for oplysninger om de fysiske og kemiske egenskaber af Corning plast centrifugerør samt vigtige forslag til sikker brug.
Støttepuder (katalognr. 431124 til 500) skal bruges sammen med dette produkt, medmindre centrifugerotoren har passende V-bund-puder. Højdensitets polyethylen-propforseglingshætter Maksimal RCF på 6.000xg. Rørene er sterile og certificeret ikke-pyrogene Ekstra låg medfølger til centrifugering
Disse centrifugerør er ideelle til applikationer, der kræver centrifugering med store volumener. Se venligst vores tekniske informationsliste for oplysninger om de fysiske og kemiske egenskaber af Corning plast centrifugerør samt vigtige forslag til sikker brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,132 gal. |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Max RCF: 6000x G; Topstil: Gevind |
| Diameter (metrisk) indvendig slange | 0.3 cm |
| Diameter (metrisk) ydre slange | 0.63 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Stiktætningshætte-diprør mLL og 0,2 m μfilter |
| Vis mere |