Få mere at vide
Corning™ Klar polypropylen 96-brønds udvidede volumen plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10091462 Shop alle Corning produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10091462
Brand: Corning™ 3343
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder reduceret pladsbehov, samtidig med at fuld instrumentkompatibilitet bevares
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
  • Flad, rund eller V-formet brøndbund
  • Har ensartede nederdelhøjder for større robotgrebsoverflade
  • Opløsningsmiddelresistent polypropylen giver kompatibilitet med mange almindelige organiske opløsningsmidler (f.eks. DMSO, ethanol, methanol)
  • RNase-/DNase-fri
  • Tilgængelig steril eller ikke-steril
Ordreinfo
Pakket i sække á ti
Certificeringer
Certificeret DNase- og RNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DNase, RNase-fri
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 50/Cs.