Description
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
- Flad, rund eller V-formet brøndbund
- Har ensartede nederdelhøjder for større robotgrebsoverflade
- Opløsningsmiddelresistent polypropylen giver kompatibilitet med mange almindelige organiske opløsningsmidler (f.eks. DMSO, ethanol, methanol)
- RNase-/DNase-fri
- Tilgængelig steril eller ikke-steril
Informations sur la commande
Pakket i sække á ti
Certifications
Certificeret DNase- og RNase-fri
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | DNase, RNase-fri |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 5 indvendige pakker á 10 stk |
| Farve | Klar |
| Produkttype | 96-brønds analysemikroplade |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 450μ l |
| Antal Wells | 96 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?