Beskrivelse
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
Ordreinfo
Pakket i sække á ti
Certificeringer
Certificeret DNase- og RNase-fri
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | Poser med 5 stk |
| Farve | Klar |
| Produkttype | 384 Deep-Well Microplate |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 240μ L |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |