Beskrivelse
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
Ordreinfo
Pakket i sække á ti
Certificeringer
Certificeret DNase- og RNase-fri
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Konisk bund (V-brønd) |
| Til brug med (applikation) | Til applikationer med høj kapacitet, der kræver ekstra volumen |
| Vis mere |