Få mere at vide
Corning™ Klasse B genanvendelige volumetriske kolber af polypropylen med tilspidset PP-prop
Artikelnummer. 11337881 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11337881 25 mL Pakke med 6
11307881 10 mL Pakke med 6
11347881 250 mL Pakke med 5
11357881 50 mL Pakke med 6
11317881 100 mL Pakke med 6
11367881 500 mL Pakke med 4
11327881 1 L Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11337881 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 5641P25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 DKK
    936.73 DKK / Pakke med 6
    Spare 68.27 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med tilspidset polypropylenprop med en individuelt kalibreret gradueringslinje
Den gennemsigtige kolbe leveres med tilspidset polypropylenprop med en individuelt kalibreret gradueringslinje. Produktet er fremstillet til klasse B tolerancer som defineret af ISO 1042. Udsættelse for temperaturer over 60 °C kan påvirke nøjagtigheden. Anbefalet rutinemæssig rengøring op til 60 °C vil bevare gradueringerne. Højdemål er kun for kolbe uden prop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,84 oz.
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Individuelt kalibreret gradueringslinje
Diameter (engelsk) Ydre 1,6 tommer.
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 10.8 cm
Inkluderer Påtrykt lotnummer og certifikat
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Standard konusled 10/19
Temperaturområde (engelsk) 140 °F
Temperaturområde (metrisk) 60 °C
Tolerance 0.08 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 41 mm